Q4ever™ Grün
Lieferant: AAT BIOQUEST
17608 17609
AATB17608EA 210 EUR
AATB17608 AATB17609
Q4ever™ Grün
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Eine Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (Echtzeit-PCR), auch bekannt als quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR), ist eine beliebte Labortechnik der Molekularbiologie, die auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) basiert.
  • Keine Probe erforderlich
  • Erhöhte Empfindlichkeit
  • Geringe enzymatische Hemmung
  • Bindet sich an jede dsDNA
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Lichtgeschützt bei −20 °C lagern. Bei bestimmungsgemäßer Lagerung ist das Produkt ab Erhalt mindestens 12 Monate haltbar.