Chinhydron ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: p-Benzoquinon, Verbindung mit Hydrochinon (1:1)

A16681.14 A16681.22
A16681.14EA 38.9 EUR
A16681.14 A16681.22
Chinhydron ≥97%
Chinhydron
Formel: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Dichte: 1,400
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010310
CAS-Nummer: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8058

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR