Chinhydron, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Benzoquinon, Verbindung mit Hydrochinon (1:1)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
282960-100G 282960-25G
SIAL282960-100GEA 116 EUR
SIAL282960-100G SIAL282960-25G
Chinhydron, Sigma-Aldrich®
Chinhydron
Formel: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
Molecular Weight: 218,21 g/mol
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010310
CAS-Nummer: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08148