Toluol : 2-Propanol : Wasser (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titrationslösungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
5138.2500EA
140
EUR
5138.2500
5138.9025
5138.5000
Toluol : 2-Propanol : Wasser (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titrationslösungsmittel
Toluene : 2-Propanol : Water
Lösungsmittel für die titrimetrische Bestimmung der Gesamtsäurezahl (TAN).
Flammpunkt:
10 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1993 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Toluene) (V/V) | 47.5 - 52.5 % |
Assay (Propan-2-ol) (V/V) | 47 - 52 % |
Water (V/V) | 0.4 - 0.6 % |