2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) (Gemisch aus racemischer und meso-Form) 98% tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Butylenglycol
, 2,3-Dihydroxybutan
, 2,3-Butylenglykol
ACRO107640025EA
468
EUR
ACRO107640025
ACRO107640010
ACRO107642500
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) (Gemisch aus racemischer und meso-Form) 98% tech.
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 19 °C Dichte: 1,01 g/cm³ Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004523 CAS-Nummer: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Merck Index: 12,01602 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |