2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Butylenglykol, 2,3-Dihydroxybutan, 2,3-Butylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B84904-100G B84904-500G
SIALB84904-100GEA 183 EUR
SIALB84904-100G SIALB84904-500G
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form), Sigma-Aldrich®
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602