Essigsäure-[D1] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethansäure-D1
166200500 166202500
ACRO166200500EA 87.8 EUR
ACRO166200500 ACRO166202500
Essigsäure-[D1] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Essigsäure-[D1]
Formel: C₂H₃DO₂
Molecular Weight: 61,04 g/mol
Siedepunkt: 116…117 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051050
CAS-Nummer: 758-12-3
EINECS: 212-059-1
UN: 2789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %