SeaPlaque® GTG® Agarose
Lieferant: LONZA
733-1548EA 1560 EUR
733-1548 733-1549
SeaPlaque® GTG® Agarose
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg