Allwetter-Vinyletiketten für BMP41, BMP51, BMP53 und M511
Lieferant: Brady
170944 170843 170822
BRDY170944EA 66.01 EUR
BRDY170944 BRDY170843 BRDY170822
Allwetter-Vinyletiketten für BMP41, BMP51, BMP53 und M511
Etiketten
Das vielseitige und langlebige Etikettendruckerband ist mit den Druckern BMP41/BMP51/BMP53/M511 kompatibel.
  • Vielseitige Etiketten eignen sich ideal zum Beschriften von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
  • Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salznebel, Reinigungs- und Reinigungsmitteln sowie Schmutz standzuhalten
  • Hergestellt aus stark haftendem, permanentem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark strukturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
  • Diese wetterbeständigen Etiketten halten bis zu 10 Jahre im Außenbereich
  • Materialspezifische Leistungen und Eigenschaften finden Sie im Technischen Datenblatt (TDS).
Erstellen Sie mit diesem schrumpfarmen Vinyl-Etikettenmaterial (B-595) Etiketten, die bis zu 10 Jahren dem Einsatz im Freien standhalten. Drucken Sie fast überall mit einem langlebigen tragbaren Etikettendrucker von Brady.
Gloss finish, abrasion-resistant, chemical-resistant, oil-resistant, water-resistant, outdoor use B-595 labels are compatible with Brady printer models M410, BMP41, M510, BMP51, BMP53, and M511.
Standards: BS 5609:1986 Sektion 2 und Sektion 3. RoHS gemäß 2011/65/EU (Pass 2015/863).