4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
Lieferant: AAT BIOQUEST
|
Achtung
|
Synonyme:
Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
11610
11612
AATB11610EA
120
EUR
AATB11610
AATB11612
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2) Trihydrat
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Formel:
C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O Molecular Weight: 354.16 g/mol |
MDL:
MFCD00037614 CAS-Nummer: 22919-26-2 ADR: 5 II |