Gibberellinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14464.0001
8.14464.0005
8.14464.8500
8.14464.0001EA
32.4
EUR
8.14464.0001
8.14464.0005
8.14464.8500
Gibberellinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ Molecular Weight: 346,38 g/mol Schmelzpunkt: 234 °C Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079329 CAS-Nummer: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Merck Index: 13,04430 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 233 - 235 °C |
Molar Mass | 346.37 g/mol |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |