Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
48880-250MG-F 48880-1G-F 48880-5G-F
SIAL48880-250MG-FEA 43.5 EUR
SIAL48880-250MG-F SIAL48880-1G-F SIAL48880-5G-F
Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430