Lecithin aus Eigelb
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Eilecithin
A0893.0100
A0893.0500
A0893.0100EA
123
EUR
A0893.0100
A0893.0500
Lecithin aus Eigelb
Lecithin aus Eigelb
MDL:
MFCD00131449 CAS-Nummer: 93685-90-6 EINECS: 297-639-2 |