Lecithin aus Eigelb
Lieferant: Serva
Synonyme: Eilecithin
27608.01 27608.02 27608.03
SERA27608.01EA 60.9 EUR
SERA27608.01 SERA27608.02 SERA27608.03
Lecithin aus Eigelb
Lecithin aus Eigelb
MDL: MFCD00131449
CAS-Nummer: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2