Lecithin (aus Sojabohne)
Lieferant: Serva
57556.01 57556.02
SERA57556.01EA 48.3 EUR
SERA57556.01 SERA57556.02
Lecithin (aus Sojabohne)
Lecithin
MDL: MFCD00147406
CAS-Nummer: 8030-76-0
EINECS: 310-129-7
Merck Index: 12,05452