Polyethylenglycol 2.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyglycol 2.000, Polyoxyethylen 2.000, Polyethylenoxid 2.000, PEG 2.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
295906-250G 295906-500G
SIAL295906-250GEA 64.9 EUR
SIAL295906-250G SIAL295906-500G
Polyethylenglycol 2.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 2000 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2