Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 300, Polyglycol 300, Polyoxyethylen 300, PEG 300
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202371-1KG 202371-20KG 202371-250G 202371-500G 202371-5G
SIAL202371-1KGEA 90.6 EUR
SIAL202371-1KG SIAL202371-20KG SIAL202371-250G SIAL202371-500G SIAL202371-5G
Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2