(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Vanillinmandelsäure, (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylglykolsäure, VMS, (±)-2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethansäure, (±)-2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure
164900010
164900050
164900250
ACRO164900010EA
78.5
EUR
ACRO164900010
ACRO164900050
ACRO164900250
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure 99%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Formel:
C₉H₁₀O₅ Molecular Weight: 198.18 g/mol Siedepunkt: 421 Schmelzpunkt: 131…134 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004235 CAS-Nummer: 55-10-7 EINECS: 200-224-0 Merck Index: 12,10070 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 131 to 134 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |