(±)-Mandelsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, 2-Hydroxy-2-phenylethansäure, (±)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, DL-Mandelsäure
A14223.0E A14223.22 A14223.36
A14223.0EEA 288 EUR
A14223.0E A14223.22 A14223.36
(±)-Mandelsäure ≥99%
(±)-Mandelsäure
Purity: 99% CAS No.: 90-64-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 510011 Merck Reference: 14,5717 MDL No.: MFCD00064250
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Dichte: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064250
CAS-Nummer: 90-64-2
EINECS: 202-007-6
Merck Index: 14,5717