(±)-2,4-Difluormandelsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
L10708.03 L10708.06
L10708.03EA 63.8 EUR
L10708.03 L10708.06
(±)-2,4-Difluormandelsäure ≥97%
(±)-2,4-Difluormandelsäure
Purity: 97% CAS No.: 132741-30-1 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00061296
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molecular Weight: 188,13 g/mol
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061296
CAS-Nummer: 132741-30-1