(±)-2-Fluormandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009726-1G 009726-5G 009726-25G
FLUO009726-1GEA 31.1 EUR
FLUO009726-1G FLUO009726-5G FLUO009726-25G
(±)-2-Fluormandelsäure
(±)-2-Fluormandelsäure
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,14 g/mol
MDL: MFCD03095382
CAS-Nummer: 389-31-1