(±)-4-Fluormandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (±)-2-(4-Fluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-2-(4-Fluorphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-4-Fluorphenylglykolsäure
006259-5G 006259-25G
FLUO006259-5GEA 34.1 EUR
FLUO006259-5G FLUO006259-25G
(±)-4-Fluormandelsäure
(±)-4-Fluormandelsäure
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170.14 g/mol
MDL: MFCD00044402
CAS-Nummer: 395-33-5
EINECS: 206-899-8