(±)-3,5-Dimethyl-1-hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-2,4-Dimethyl-5-hexin-4-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
278394-100ML
278394-500ML
SIAL278394-100MLEA
46.6
EUR
SIAL278394-100ML
SIAL278394-500ML
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexin-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexin-3-ol
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,2 g/mol Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa) Dichte: 0,859 g/cm³ (12 °C) |
MDL:
MFCD00008941 CAS-Nummer: 107-54-0 EINECS: 203-500-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...