DL-Prolin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(±)-Prolin, (±)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, (±)-Pyrrolidin-2-carbonsäure, (±)-Azolidin-2-carbonsäure, H-DL-Pro-OH
A13137.06
A13137.14
A13137.22
A13137.06EA
48.3
EUR
A13137.06
A13137.14
A13137.22
DL-Prolin ≥99%
DL-Prolin
Purity: 99%
CAS No.: 609-36-9
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 80809
Merck Reference: 14,7780
MDL No.: MFCD00005250
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,13 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 209 °C (Zersetzung) Dichte: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005250 CAS-Nummer: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 14,7780 |