4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)ethanol, 4-Chlorophenyl methyl carbinol, p-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
002971-5G 002971-25G
FLUO002971-5GEA 48.8 EUR
FLUO002971-5G FLUO002971-25G
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041038
CAS-Nummer: 3391-10-4
EINECS: 222-223-4