2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
006337-1G
006337-5G
006337-10G
006337-50G
FLUO006337-1GEA
0
EUR
FLUO006337-1G
FLUO006337-5G
FLUO006337-10G
FLUO006337-50G
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140.16 g/mol |
MDL:
MFCD00014401 CAS-Nummer: 445-26-1 EINECS: 207-155-5 |