(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
130590050
130590250
130591000
ACRO130590050EA
30.3
EUR
ACRO130590050
ACRO130590250
ACRO130591000
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol 97%
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Formel:
C₆H₅CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 272…274 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 61…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003546 CAS-Nummer: 93-56-1 EINECS: 202-258-1 Merck Index: 12,09029 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 67 °C |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.01 |
Relative density | (20/20 °C) 0.785 to 0.789 |
Specific gravity | (25 °C) 0.783 to 0.787 |
Identification D | Passes test |
Non-volatile matter | ≤20 ppm |
Related substances | ≤0.3 % |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Benzene | ≤2 ppm |
Peroxides | Passes test |