(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-(1,2-Dihydroxyethyl)benzol, (±)-Phenylethan-1,2-diol, (±)-α,β-Dihydroxyethylbenzol, (±)-Phenylethylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P24055-100G P24055-5G
SIALP24055-100GEA 220 EUR
SIALP24055-100G SIALP24055-5G
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 272…274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
MDL: MFCD00003546
CAS-Nummer: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Merck Index: 12,09029