p,α-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(p-Tolyl)ethanol, 1-(4-Methylphenyl)ethanol, α,4-Dimethylbenzylalkohol, 4-Methylphenyl-methylcarbinol, 4-(1-Hydroxyethyl)toluol
B20832.03 B20832.06 B20832.14
B20832.03EA 27 EUR
B20832.03 B20832.06 B20832.14
p,α-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
p,α-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 536-50-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 1857562 Merck Reference: 14,3237 MDL No.: MFCD00016860
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 218…220 °C
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Dichte: 0,987
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016860
CAS-Nummer: 536-50-5
EINECS: 208-637-8
Merck Index: 14,3237