(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-trans-Cyclopentan-1,2-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
361445-5G 361445-1G
SIAL361445-5GEA 262 EUR
SIAL361445-5G SIAL361445-1G
(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-trans-1,2-Cyclopentandiol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…49 °C
MDL: MFCD00082582
CAS-Nummer: 5057-99-8
EINECS: 225-757-6