(±)-2-Phenylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638641-25G 638641-5G
SIAL638641-25GEA 540 EUR
SIAL638641-25G SIAL638641-5G
(±)-2-Phenylpiperazin, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,23 g/mol
MDL: MFCD01871362
CAS-Nummer: 5271-26-1