Redox-Sensoren Memosens, CPS12E
Lieferant: Endress+Hauser
CPS12E-1009/0 CPS12E-1014/0 CPS12E-1170/0
ENDRCPS12E-1009/0EA 464 EUR
ENDRCPS12E-1009/0 ENDRCPS12E-1014/0 ENDRCPS12E-1170/0
Redox-Sensoren Memosens, CPS12E
Elektroden Redox-Elektroden
Digitaler Allround-Redox-Sensor mit geringem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer.
  • Robuster, wartungsarmer ORP-Sensor: PTFE-Diaphragma verhindert Kontamination durch das Medium; verlängerter Giftdiffusionsweg vermeidet Vergiftung der Elektrodenreferenz
  • Ideal für anspruchsvolle Umgebungen: Gold- oder Platinkomponenten decken das gesamte oxidierende/reduzierende Medium ab; chemisch stabiles Schaftglas; Druckstabilität bis 17 bar absolut
  • Memosens 2.0 für verbesserte Datenspeicherung: Ermöglicht erweiterte Prozess-/Kalibrierungsdatenspeicherung und ermöglicht so IIoT-Dienste und vorausschauende Wartung
  • Extrem zuverlässige Messung durch berührungsloses Signal: Induktive Übertragung für erhöhte Prozesszuverlässigkeit
  • Reduzierte Ausfallzeiten und Kosten: Laborkalibrierung vor Ort und schneller Sensoraustausch minimieren Prozessunterbrechungen und senken Betriebskosten
Der Memosens CPS12E ist ein digitaler ORP-Sensor, der zuverlässige Messungen auch in anspruchsvollen Umgebungen oder Hochrisikobereichen gewährleistet. Er wurde für minimalen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer entwickelt und verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die eine erweiterte Speicherung von Kalibrierungs- und Prozessdaten ermöglicht, ideal für vorausschauende Wartung. Die Verwendung des Plug-and-Play-Prinzips von Memosens gewährleistet eine unkomplizierte Bedienung und maximiert die Prozessverfügbarkeit.
Lieferumfang: Digitaler ORP-Sensor Memosens CPS12E.