4-Hydroxy-4'-iodbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 89.9 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodbiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉IO
Molecular Weight: 296.11 g/mol
Schmelzpunkt: 196…202 °C
MDL: MFCD02258843
CAS-Nummer: 29558-78-9