5-Chlor-2-fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 34.8 EUR
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chlor-2-fluor-3-methylpyridin 98%
5-Chlor-2-fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₅ClFN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095094
CAS-Nummer: 375368-84-6