3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400034-250MG
OR400034-1G
OR400034-5G
APOSOR400034-250MGEA
190
EUR
APOSOR400034-250MG
APOSOR400034-1G
APOSOR400034-5G
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃BrClNO₃ |
MDL:
MFCD11604568 CAS-Nummer: 122588-67-4 |