3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400325-250MG
OR400325-1G
OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA
132
EUR
APOSOR400325-250MG
APOSOR400325-1G
APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂Cl Molecular Weight: 284.38 g/mol |
MDL:
MFCD09261035 CAS-Nummer: 762292-63-7 UN: 3261 ADR: 8 II |