4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC99133-250MG
PC99133-1G
PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA
174
EUR
APOSPC99133-250MG
APOSPC99133-1G
APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃BrF₄O₂ Molecular Weight: 287.01 g/mol |
MDL:
MFCD22052785 CAS-Nummer: 194804-96-1 |