2,4,5-Trifluorbenzonitril 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 21.9 EUR
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorbenzonitril 94%
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157.09 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.373
Flammpunkt: 83 °C
MDL: MFCD00013289
CAS-Nummer: 98349-22-5