2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 174 EUR
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32219466
CAS-Nummer: 2654087-86-0
UN: 1993