2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 192 EUR
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molecular Weight: 217.45 g/mol
MDL: MFCD18261449
CAS-Nummer: 1211537-53-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III