BOC-L-Methionin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480609-5G
OR480609-25G
OR480609-100G
APOSOR480609-5GEA
21.9
EUR
APOSOR480609-5G
APOSOR480609-25G
APOSOR480609-100G
BOC-L-Methionin 98%
BOC-L-Methionin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄S Schmelzpunkt: 47 - 53 °C |
MDL:
MFCD00065586 CAS-Nummer: 2488-15-5 |