7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52119-250MG
OR52119-1G
APOSOR52119-250MGEA
328
EUR
APOSOR52119-250MG
APOSOR52119-1G
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₆H₃BrClN₃ |
MDL:
MFCD22460486 CAS-Nummer: 1401687-52-2 |