4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
B-(4-Ethynylphenyl)boronic Acid, (4-Ethynylphenyl)boronic Acid, 4-Ethynylbenzeneboronic Acid
OR361136-250MG
OR361136-1G
OR361136-5G
APOSOR361136-250MGEA
68.3
EUR
APOSOR361136-250MG
APOSOR361136-1G
APOSOR361136-5G
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene
Formel:
C₈H₇BO₂ Molecular Weight: 145,95 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689553 CAS-Nummer: 263368-72-5 |