2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG
OR906824-1G
OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA
230
EUR
APOSOR906824-250MG
APOSOR906824-1G
APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Formel:
C₆H₇BClNO₂ Molecular Weight: 171.389 g/mol Schmelzpunkt: 110…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16610704 CAS-Nummer: 2377605-91-7 |