2-Chlornaphthalin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Chlornaphthalin 96%
2-Chloronaphthalene
Formel: C₁₀H₇Cl
Molecular Weight: 162,62 g/mol
Siedepunkt: 256 °C
Schmelzpunkt: 57…61 °C
MDL: MFCD00035731
CAS-Nummer: 91-58-7