1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,3-Trimethyl-5-oxo-cyclohexane-1-carbonitrile
OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 261 EUR
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Formel: C₁₀H₁₅NO
Molecular Weight: 165,24 g/mol
Schmelzpunkt: 66 - 67 °C
MDL: MFCD01937789
CAS-Nummer: 7027-11-4