1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
OR55069-100MG
OR55069-250MG
OR55069-1G
APOSOR55069-100MGEA
864
EUR
APOSOR55069-100MG
APOSOR55069-250MG
APOSOR55069-1G
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₁₄H₁₄N₄O Molecular Weight: 254,29 g/mol |
MDL:
MFCD30723358 CAS-Nummer: 1968547-14-9 |