2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC37880-250MG
PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA
261
EUR
APOSPC37880-250MG
APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206.12 g/mol |
MDL:
MFCD14698505 CAS-Nummer: 960249-94-9 |