5-Chlor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-3-methyl-4-nitrobenzol
OR17862-5G
OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA
21.9
EUR
APOSOR17862-5G
APOSOR17862-25G
5-Chlor-2-nitrotoluol 98%
5-Chlor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171.58 g/mol Siedepunkt: 249 Schmelzpunkt: 27…30 °C |
MDL:
MFCD00024579 CAS-Nummer: 5367-28-2 UN: 3457 ADR: 6.1 III |