1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone
OR019102-1G OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA 60.9 EUR
APOSOR019102-1G APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Schmelzpunkt: 113 °C
MDL: MFCD03208974
CAS-Nummer: 1836-06-2